Läs mer
Ifosfamide, TRC
Produktkod. 30136598
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136598 100 mg
18013940 250 mg
18063330 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136598 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI265000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3778-73-2
Molekylformel C7 H15 Cl2 N2 O2 P
Molekylvikt (g/mol) 261.09
Synonym Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide
IUPAC-namn N,3-bis(2-kloretyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazafosfinan-2-amin
LEDER ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ifosfamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
Formel vikt 260.0248