missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ifosfamide, TRC

Produktkod. 18063330
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18063330 50 mg
30136598 100 mg
18013940 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18063330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI26500050MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3778-73-2
Kemiskt namn eller material Ifosfamide
Formel vikt 260.0248
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
IUPAC-namn N,3-bis(2-chloroethyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amine
Molekylformel C7 H15 Cl2 N2 O2 P
Molekylvikt (g/mol) 261.09
LEDER ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
Synonym Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide

Specifikationer

Kvantitet 50 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.