Läs mer
Tocris Bioscience™ iFSP1
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7199094
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18717936
Brand: Tocris Bioscience™ 7162/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ferroptosis suppressor protein 1 (FSP1) inhibitor; ferroptosis inducer
iFSP1 is a ferroptosis inducer. Inhibits ferroptosis suppressor protein 1 (FSP1) and induces ferroptosis in GPX4 knockout cells. Sensitizes tumor cells to RSL3 (Cat. No. 6118) -induced ferroptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-3-(4-methylphenyl)-pyrido[1,2-a]benzimidazole-2,4-dicarbonitrile
CAS 150651-39-1
Kvantitet 10 mg
Mål Other Reductase Inhibitors
Molekylformel C20H13N5
Formel vikt 1414
Renhet 98%