missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ IFT140 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA541317
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Peptide sequence: VLRWSPSGNC LLSGDRLGVL LLWRLDQRGR VQGTPLLKHE YGKHLTHCIF Sequence homology: Cow: 92%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%.
IFT140 contains 9 TPR repeats and 5 WD repeats. The function of the IFT140 protein remains unknown.
Specifikationer
| IFT140 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| IFT140 | |
| AI661311; c305C8.4; c380F5.1; gs114; Ift140; intraflagellar transport 140; intraflagellar transport 140 homolog; intraflagellar transport protein 140 homolog; KIAA0590; LOW QUALITY PROTEIN: intraflagellar transport protein 140 homolog; mKIAA0590; MZSDS; SRTD9; Tce5; T-complex expressed gene 5; WD and tetratricopeptide repeats 2; WD and tetratricopeptide repeats protein 2; WDTC2 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 9742 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q96RY7 | |
| IFT140 | |
| Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human IFT140 (aa 108-157). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering