Läs mer
IgA Antibody (SPM187), Allophycocyanin , R&D Systems™
Produktkod. 18614527 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18614527 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18614527 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP311572APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8116.94 SEK
    6990.90 SEK / 0.1ml
    Save 1126.04 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgA Monoclonal antibody specifically detects IgA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgA
Användningsområden Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona SPM187
Konjugera APC
Formulering PBS
Gene Alias Immunoglobulin A
Värd art Mouse
Immunogen Purified human IgA
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3493
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus