Läs mer
Invitrogen™ Humant IgA ELISA Utrustning
Produktkod. 15581637
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15581637
Brand: Invitrogen™ BMS2096TEN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant immunoglobulin A (Hu IgA) ELISA kvantifierar Hu IgA i humant serum eller plasma. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IgA. Metodens princip The Human IgA solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Humant IgA, även känt som humant immunglobulin A, är en antikropp som produceras av immunsystemet som svar på antigener. Det är det mest förekommande immunglobulinet i slemhinnesekret, såsom saliv, tårar och bröstmjölk, och spelar en nyckelroll i försvaret mot patogener på slemhinneytorna. IgA fungerar genom att binda till specifika antigener och hindra dem från att komma in i kroppens vävnader. Det kan också aktivera komplement och främja fagocytos av immunceller. Humant IgA kan användas i forskning för att studera immunsvaret mot patogener och för att utveckla diagnostiska tester och terapeutiska interventioner för infektionssjukdomar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 1,6 till 100 ng/ml
Analyskänslighet 0.03 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3493, 3494
Interassay CV 4.8%
Intraassay CV 3.9
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Immunglobulin A
Mål Humant IgA
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 1 tim 30 min