Läs mer
IgA Mouse anti-Human, Clone: 3A5A5, Proteintech
Produktkod. 16827075 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
20 μL
150 μL
Förpackningsstorlek:
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16827075 20 μL 20µL
16817075 150 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16827075 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer 600991IG20UL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
This antibody recognizes the Chain C region of human Ig alpha-1 (IGHA1).
Ig alpha is the major immunoglobulin class in body secretions. The protein may serve both to defend against local infection and to prevent access of foreign antigens to the general immunologic system.
Specifikationer
Antigen Human IgA
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 3A5A5
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen IGHA1
Genaccessionsnr. P01876
Gene Alias IgA1, IGHA1
Gensymboler IGHA1
Värd art Mouse
Immunogen Human IgA Fusion Protein Ag7417
Reningsmetod Caprylic Acid Precipitation
Kvantitet 20 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3493
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1