missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IgD Antibody (IGHD/2730R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20991AF700
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| IgD | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta | |
| Recombinant full-length human IgD protein | |
| 0.1 mL | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| 3495 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| IGHD/2730R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering