Läs mer
Invitrogen™ Mus IgE ELISA Utrustning
Produktkod. 15405293
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15405293
Brand: Invitrogen™ EMIGHE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus Immunoglobulin E (Ms IgE) ELISA kvantifierar Ms IgE i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Ms IgE. Metodens princip The Mouse IgE solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IgE är en av de fem klasserna av immunglobuliner som finns i däggdjur. Monomerer består av två tunga (epsilon) kedjor med 4 Ig-liknande konstanta domäner och två lätta kedjor. IgE spelar en väsentlig roll vid typ I-överkänslighet (allergiska reaktioner som hösnuva, astma, nässelfeber, anafylatisk chock) genom att binda till Fc-receptorer på basofiler och mastceller. Tvärbindning av IgE bundet till Fc-receptorer inducerar degranulering av mastceller och basofiler som främjar allergiska manifestationer. IgE är också funktionellt viktigt för immunitet mot parasiter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer EJ TILLÄMPLIGT
Analysintervall 0,137 till 100 ng/ml
Analyskänslighet 0.14 ng/mL
Kalibreringsområde 0,14 ng/ml till 100 ng/ml
Beskrivning IgE ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, musarter, andra proteiner, proteinfamilj, kolorimetrisk detektionsmetod, enzymkopplad immunosorbentanalys designad för kvantifiering och detektion av IgE i prover
Detekterbara analyter Mus IgE
Analysera 96
Konjugera HRP
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Andra proteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA antikropppar detekterar mus-IgE. Andra arter ej fastställda.
Typ av substrat TMB
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 380792
Värd art Mus
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Provvolym Plasma 2μ L, Serum 2μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym EJ TILLÄMPLIGT
Mål Mus IgE
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter