Läs mer
Invitrogen™ Mus IgE ELISA Utrustning
Beskrivning
Mus Immunoglobulin E (Ms IgE) ELISA kvantifierar Ms IgE i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Ms IgE. Metodens princip The Mouse IgE solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | EJ TILLÄMPLIGT |
| Analysintervall | 0,137 till 100 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.14 ng/mL |
| Kalibreringsområde | 0,14 ng/ml till 100 ng/ml |
| Beskrivning | IgE ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, musarter, andra proteiner, proteinfamilj, kolorimetrisk detektionsmetod, enzymkopplad immunosorbentanalys designad för kvantifiering och detektion av IgE i prover |
| Detekterbara analyter | Mus IgE |
| Analysera | 96 |
| Konjugera | HRP |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Produkttyp | ELISA |
| Visa mer |