Learn More
Invitrogen™ Mus IgE obestruket ELISA Utrustning
Product Code. 15530907
Click to view available options
Kvantitet:
10 x 96 tester
20 x 96 tester
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 20
Product Code. 15530907
Brand: Invitrogen™ 885046077
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus Immunoglobulin E (IgE) obestruket ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar och reagenser för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-IgE. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
IgE är en av de fem klasserna av immunglobuliner som finns i däggdjur. Monomerer består av två tunga (epsilon) kedjor med 4 Ig-liknande konstanta domäner och två lätta kedjor. IgE spelar en väsentlig roll vid typ I-överkänslighet (allergiska reaktioner som hösnuva, astma, nässelfeber, anafylatisk chock) genom att binda till Fc-receptorer på basofiler och mastceller. Tvärbindning av IgE bundet till Fc-receptorer inducerar degranulering av mastceller och basofiler som främjar allergiska manifestationer. IgE är också funktionellt viktigt för immunitet mot parasiter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Analysintervall 4 till 250 ng/ml
Analyskänslighet 4 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 380792
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, Biotinkonjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Enzym: Förtitrerad Avidin-HRP, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 20 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Immunglobulin E
Mål Mus IgE
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter