Läs mer
Igepal CO-520, TRC
Produktkod. 30399345
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399345 10 g
30389903 1 g
30394775 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30399345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI26505010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68412-54-4
Molekylformel (C2H4O)n.C15H24O
Synonym ?-(Nonylphenyl)-?-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) Branched Polymer, Manual Registration, Generic Registration
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nonylphenol-ethoxylate (penta-) (technical) (branched)
Kvantitet 10 g