Läs mer
IGEPAL∣r CA-630
Produktkod. 15453719
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453719 500 mL 500ml
15443719 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15453719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61055.AP
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
IGEPAL∣r CA-630, CAS # 9002-93-1, är ett icke-joniskt och icke-denaturerande detergent som främst används för löslighet, isolering och rening av membranprotein-komplex.
Tvättmedel, motsvarande Nonidet P-40. För solubilisering av membranproteiner, IGEPAL™ CA-630 används som rengöringsmedel inom pappersindustrin, handrengöringsmedel, metallrengöringsmedel. Den är lämplig för solubilisering, isolering och rening av membranproteinkomplex och i tvådimensionell gelelektrofores.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • IGEPAL∣r CA-630 är ett nonjoniskt och icke-denaturerande rengöringsmedel liknande Nonidet P-40
Ansökan
  • IGEPAL∣r CA-630 används huvudsakligen för solubilisering, isolering och rening av membranproteinkomplex och vid tvådimensionell gelelektrofores
  • IGEPAL∣r CA-630 kan användas i sammansättningen av homogeniserande buffertar under western blotting-teknik i musmuskelhomogenat
  • Det har använts i X-gal-färgning för att studera lacZ-uttrycket
  • IGEPAL∣r CA-630 är också en komponent i cellysbufferten för att framställa RT-qPCR-färdiga cellysat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-93-1
Molekylformel C16H26O2
Molekylvikt (g/mol) 250.38
MDL-nummer MFCD00132505
InChI-nyckel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Octylphenyl-polyethylene glycol
IUPAC-namn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IGEPAL™ CA-630
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Densitet 1.060
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • IGEPAL CA-630
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: IGEPAL CA-630
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.