Läs mer
Invitrogen™ Mus IGF-1 ELISA Utrustning
Produktkod. 15435283
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435283 96 tester 1 uppsättning
17135739 5 x 96 tester -
18597774 10 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15435283 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EMIGF1
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
ELISA
Musens insulinliknande tillväxtfaktor 1 (Ms IGF-1) ELISA kvantifierar Ms IGF-1 i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant IGF-1. Metodens princip The Mouse IGF-1 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IGF1 (Insulin-like growth factor-1) is structurally and functionally related to insulin but has a much higher growth-promoting activity. A variety of cellular responses are induced by IGF1, including cell proliferation, differentiation, migration, and survival. Further, IGF1 is a polypeptide growth factor that stimulates the proliferation of a wide range of cell types in muscle, bone, and cartilage tissue. IGF1 stimulates glucose transport in rat bone-derived osteoblastic (PyMS) cells and is effective at much lower concentrations than insulin, not only regarding glycogen and DNA synthesis but also with regards to enhancing glucose uptake. In circulation, IGFs are predominantly bound to binding proteins (IGFBPs) which prolong the half-life of the IGFs and play a role in delivering them to target tissues. IGF-I is known as one of the most potent activators of the AKT signaling pathway which is known to be a stimulator of proliferation and an inhibitor of programmed cell death. Moreover, mature human IGF-I is 100% homologous with bovine and porcine proteins. Low levels of IGF1 have been linked to Alzheimer's disease. IGF1 is processed from a precursor, bound by a specific receptor, and secreted. Defects in the IGF1 gene are a cause of insulin-like growth factor 1 deficiency and several transcript variants encoding different isoforms have been found.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P05017
Analysintervall 2,74 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 4 pg/mL
Kalibreringsområde 4 pg/ml till 2000 pg/ml
Innehåll och lagring Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Tillväxtfaktorer& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta,, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymfotaktin, MCP-5, M, M, F, M, M, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, PSelectin, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias C730016P09Rik; class 1 insulin-like growth factor I preproprotein; class 2 insulin-like growth factor I preproprotein; H-IGF-1; IBP1; IGF; IGF1; Igf-1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; insulin growth factor-1; Insulin like growth factor; insulin like growth factor 1; insulin-like growth factor 1; insulin-like growth factor 1 (somatomedin C); insulin-like growth factor I; insulin-like growth factor I (somatomedin C); insulin-like growth factor IB; mechano growth factor; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; prepro-IGF-I; prepro-insulin-like growth factor I; R-IGF-1; somatomedin; Somatomedin C; Somatomedin-CC730016P09Rik; class 1 insulin-like growth factor I preproprotein; class 2 insulin-like growth factor I preproprotein; H-IGF-1; IBP1; IGF; IGF1; Igf-1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; insulin growth factor-1; Insulin like growth factor; insulin like growth factor 1; insulin-like growth factor 1; insulin-like growth factor 1 (somatomedin C); insulin-like growth factor I; insulin-like growth factor I (somatomedin C); insulin-like growth factor IB; mechano growth factor; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; prepro-IGF-I; prepro-insulin-like growth factor I; R-IGF-1; somatomedin; Somatomedin C; Somatomedin-C; C730016P09Rik; Igf-1; Igf-I
Gen-ID (Entrez) 16000
Gensymbol C730016P09Rik,Igf-1,Igf-I
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Proteinaliaser IGF-I, Somatomedin
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Utveckling
Provvolym Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym C730016P09Rik, Igf-1, Igf-I
Mål IGF1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter