Läs mer
Thermo Scientific Chemicals IGF-1R-hämmare, PPP
Produktkod. 15437129
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437129 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15437129 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65916.MA
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 477-47-4 | C22H22O8, C22H22O8 | 414.41 g/mol
Picropodofyllotoxin är en insulinliknande tillväxtfaktor-I (IGF-I) receptorkinashämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Picropodofyllotoxin är en insulinliknande tillväxtfaktor-I (IGF-I) receptorkinashämmare
CAS 477-47-4
Molekylformel C22H22O8
Formel vikt 414,40 g/mol
Synonym Insulinliknande tillväxtfaktor-1-receptorhämmare; Picropodophyllin
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.