missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IGF-II/IGF2 Antibody (110), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-90372AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IGF-II/IGF2 Monoclonal specifically detects IGF-II/IGF2 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Specifikationer
| IGF-II/IGF2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| ELISA | |
| 110 | |
| ELISA | |
| C11orf43, chromosome 11 open reading frame 43, FLJ22066, FLJ44734, IGF-II, insulin-like growth factor 2 (somatomedin A), insulin-like growth factor II, insulin-like growth factor type 2, PP9974, somatomedin-A | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IGF-II/IGF2 (P09535; Ala25-Glu91). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Cytokine Research | |
| 3481 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering