Läs mer
Invitrogen™ Mus IGFBP-3 ELISA Utrustning
Produktkod. 17165739
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 17165739
Brand: Invitrogen™ EMIGFBP3X5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus-IGF-bindande protein 3 (Ms IGFBP-3) ELISA kvantifierar Ms IGFBP-3 i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant IGFBP-3. Metodens princip The Mouse IGFBP-3 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IGFBP3 är en gen som tillhör familjen insulin-like growth factor binding protein (IGFBP). Genen kodar för ett protein som innehåller både en IGFBP-domän och en tyroglobulin typ-I-domän. Detta protein är känt för att bilda ett ternärt komplex med insulinliknande tillväxtfaktor syralabil subenhet (IGFALS) och antingen insulinliknande tillväxtfaktor (IGF) I eller II. Komplexet cirkulerar i plasman och förlänger halveringstiden för IGF samtidigt som det förändrar deras interaktion med cellytreceptorer. Olika isoformer av genen har identifierats genom alternativa transkriptionella splitsningsvarianter. Sjukdomar associerade med IGFBP3 inkluderar insulinliknande tillväxtfaktor I och syralabil subenhetsbrist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P47878
Analysintervall 54,87 till 40 000 pg/ml
Analyskänslighet 70 pg/mL
Kalibreringsområde 70 pg/ml till 40 000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Tillväxtfaktorer& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta,, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymfotaktin, MCP-5, M, M, F, M, M, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, PSelectin, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Tillräckligt för 5 x 96 Assays
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 16009
Gensymbol AI649005,IGFBP-3,IGgfbp3
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Utveckling
Provvolym Plasma 2μ L, Serum 2μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym RP23-20C9.1, AI649005, IGFBP-3, IGgfbp3
Mål IGFBP3
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter