missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IGFBP-rP10/KAZALD1 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
IGFBP-rP10/KAZALD1 Polyclonal antibody specifically detects IGFBP-rP10/KAZALD1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Gene Alias | bone- and odontoblast-expressed gene 1, BONO1, FKSG40, FLJ24094, IGFBP-related protein 10, IGFBP-rP10, Kazal-type serine peptidase inhibitor domain 1, Kazal-type serine protease inhibitor domain 1, kazal-type serine protease inhibitor domain-containing protein 1, novel kazal-type serine protease inhibitor domain and immunoglobulin domain containing protein, UNQ2945/PRO21184 |
| Värd art | Rabbit |
| Gen-ID (Entrez) | 81621 |
| Form | Purified |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?