Läs mer
Invitrogen™ Human IGFBP1 ELISA Utrustning
Produktkod. 17125469
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 17125469
Brand: Invitrogen™ EHIGFBP1X5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1 (Hu IGFBP1) ELISA kvantifierar Hu IGFBP1 i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu IGFBP1. Metodens princip The Human IGFBP1 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Denna gen är en medlem av familjen insulin-like growth factor binding protein (IGFBP) och kodar för ett protein med en IGFBP-domän och en tyroglobulin typ-I-domän. Proteinet binder både insulinliknande tillväxtfaktorer (IGF) I och II och cirkulerar i plasman. Bindning av detta protein förlänger halveringstiden för IGF och förändrar deras interaktion med cellytreceptorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P08833
Analysintervall 2,74 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 5 pg/mL
Kalibreringsområde 5 pg/ml till 2000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Andra proteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med någon av de testade cytokinerna: Human BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p130,- IL-12 p130,-IL IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, TCF-1, TCF-1, TCF TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 5 x 96 Assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3484
Gensymbol AFBP,IBP1,IGF-BP25,PP12,hIGFBP-1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signaltransduktion
Provvolym Plasma 20μ L, Serum 20μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym tcag7.702, AFBP, IBP1, IGF-BP25, PP12, hIGFBP-1
Mål IGFBP-1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter