Läs mer
MP Biomedicals™ IgG Affinity Gel
Produktkod. 11424295 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424295 2 mL 2ml
1 options
Produktkod. 11424295 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0855961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3400.00 SEK
    3236.56 SEK / 2ml
    Save 163.44 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
IgG Affinity Gel framställs genom reaktion av renat IgG till aktiverat Sepharose™ 4B gel.
  • Produkten är kanin IgG (hel molekyl) kovalent kopplad till Sepharose-4B
  • Packad i en polystyrenkromatografikolonn
Specifikationer
Bindande kapacitet 2,3 mg antikropp/ml
Kvantitet 2 mL
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) För affinitetsrening av antikroppar mot kanin IgG eller för att avlägsna dessa antikroppar från ett antiserumpreparat
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.