Läs mer
IgG Antibody (IG266), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-34648APC
4539.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18106178
  • 5690.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG Monoclonal specifically detects IgG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG
Monoclonal
APC
Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Mouse
75 kDa
0.1 mL
Immunology
3500
Human
Purified
Flow Cytometry
IG266
Flow Cytometry
IGHG1
Purified human Ig Gamma Chain
Protein A or G purified
RUO
Primary
Recognizes a protein of 75kDa, identified as gamma heavy chain of human immunoglobulins. It does not cross-react with alpha (IgA), mu (IgM), epsilon (IgE), or delta (IgD), heavy chains, T-cells, monocytes, granulocytes, or erythrocytes. This monoclonal antibody is useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin s lymphomas. The most common feature of these malignancies is the restricted expression of a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.
Store at 4C in the dark.
IgG2a κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only