Läs mer
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, Biotin-SP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
567.43 SEK
Specifikationer
| Antigen | IgG(H+L) |
|---|---|
| Användningsområden | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Konjugera | Biotin-SP |
| Form | Liquid |
| Värd art | Donkey |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17600357
|
Proteintech
SA00004-9-200UL |
200 μL |
567.43 SEK
200µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| IgG(H+L) | |
| Biotin-SP | |
| Donkey | |
| 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
| The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Liquid | |
| Mouse | |
| Secondary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |