Läs mer
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, CoraLite488, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
567.43 SEK - 1123.51 SEK
Specifikationer
Antigen IgG(H+L)
Användningsområden Immunofluorescence, Flow Cytometry
Konjugera CoraLite 488
Form Liquid
Värd art Donkey
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17690397
Visa dokument
Proteintech
SA00013-5-200UL
200 μL
567.43 SEK
200µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17600407
Visa dokument
Proteintech
SA00013-5-500UL
500 μL
1123.51 SEK
500µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
IgG(H+L)
CoraLite 488
Donkey
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Immunofluorescence, Flow Cytometry
Liquid
Mouse
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer