Specifikationer
| Antigen | IgG(H+L) |
| Användningsområden | ELISA, Western Blot |
| Konjugera | HRP |
| Formulering | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Värd art | Goat |
| Reningsmetod | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Kvantitet | 1 mL |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Målarter | Rabbit |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Visa mer |