Läs mer
IgG Heavy Chain Mouse anti-Rabbit, CoraLite 488, Clone: 1C9A5, Proteintech
Produktkod. 17571586 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
17571586 100 μL
1 options
Produktkod. 17571586 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer CL48866467100UL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
The Heavy chain of Rabbit IgG antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a protein of rabbit Heavy chain of Rabbit IgG. This antibody recognizes rabbit antigen. The Heavy chain of Rabbit IgG antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Specifikationer
Antigen IgG Heavy Chain
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona 1C9A5
Koncentration 2000 μg/mL
Konjugera CoraLite 488
Värd art Mouse
Kvantitet 100 μL
Primär eller sekundär Primary
Målarter Rabbit
Isotyp IgG1