Läs mer
IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rIG266, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2050.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
| Antigen | IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker) |
|---|---|
| Klona | rIG266 |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15920218
|
EnquireBio
3500-MSM10-P0 |
20 μg | |||||||
|
15930218
|
EnquireBio
3500-MSM10-P1 |
100 μg |
6263.25 SEK 5424.61 SEK / 100µg Save 838.64 SEK 13% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| IgG1 | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasm, Cell Surface and Secreted | |
| 293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen. |
| rIG266 | |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Purified human Ig Gamma Chain | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 75kDa |