missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IgG Light Chain Antibody (IVA285-1), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-62190H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IgG Light Chain Monoclonal specifically detects IgG Light Chain in Bovine, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
Specifikationer
| IgG Light Chain | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS with No Preservative | |
| Fraction of Bovine immunoglobulin. | |
| 0.1 mL | |
| Bovine, Sheep | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| IVA285-1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering