Beskrivning
- Designad för snabb rening av protein A- och protein A-fusionskonjugat
- IgG kopplat till den starkt tvärbundna 6% agarosmatrisen Sepharose 6 Snabbt flöde
- Binder minst 2mg protein A/ml medium
- Lämplig för tandemaffinitetsrening (TAP) av proteinkomplex
Beställningsinfo
Levereras i 10 ml behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mL |
| Flödeshastighet | 400 cm/hr. |
| Partikelstorlek | 90μ m |
| För användning med (utrustning) | AKTA™ system |
| Produkttyp | Sepharose FF Media |
| Formatera | Solid pärla |
| Diameter (metrisk) Inre | 5cm |
| För användning med (applikation) | Snabb rening av protein A- och protein A-fusionskonjugat, tandemaffinitetsrening (TAP) av proteinkomplex |
| Höjd (engelska) | 5,9 tum |
| Höjd (metrisk) | 15cm |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- IgG Sepharose 6 Fast Flow, 10 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol