Läs mer
Invitrogen™ Humant IgG (totalt) obestruket ELISA Utrustning
Produktkod. p-7084563
Kvantitet:
10 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 15590937
Brand: Invitrogen™ 885055077
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant totalt immunoglobulin G (igG) obelagt ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar och reagenser för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av humant igG. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Humant IgG, även känt som humant immunglobulin G, är en antikropp som produceras av immunsystemet som svar på antigener. Det är det mest förekommande immunglobulinet i blodet och spelar en nyckelroll i försvaret mot patogener. IgG fungerar genom att binda till specifika antigener och främja deras clearance från kroppen genom olika mekanismer, inklusive fagocytos och komplementaktivering. IgG är också involverat i andra immunsvar, såsom antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet och neutralisering av toxiner. Humant IgG kan användas i forskning för att studera immunsvaret mot patogener och för att utveckla diagnostiska tester och terapeutiska interventioner för infektionssjukdomar och autoimmuna sjukdomar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 1,6 till 100 ng/ml
Analyskänslighet 1.6 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 20 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Immunoglobulin G
Mål Humant IgG
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter