Läs mer
Invitrogen™ Mus IgG (Totalt) Obelagd ELISA Utrustning
Produktkod. 15570877
Kvantitet:
10 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 15570877
Brand: Invitrogen™ 885040088
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Musen Total IgG obestruket ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus Total IgG. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Isotypen av en primär antikropp och applikationen den används i kan resultera i bakgrundsfärgning. Primärt antikroppsbakgrundsljud kan orsakas av bindning till Fc-receptorer på målceller; genom icke-specifika interaktioner med cellulära proteiner, kolhydrater och lipider; eller genom cellautofluorescens. Isotypkontrollantikroppar kan fungera som negativa kontroller för att hjälpa till att differentiera icke-specifik bakgrundssignal från specifik antikroppssignal eftersom de inte har någon relevant specificitet för ett målantigen. Även om isotypkontroller oftast används i flödescytometri, är de användbara i andra applikationer såsom kromatinimmunoutfällning (ChIP), immunhistokemi och gelskift. Isotypkontroller bör matcha den primära antikroppens art och isotyp så att nivån av specifik färgning av den primära antikroppen kan bestämmas exakt. Om direkt märkta primära antikroppar används fungerar isotypkontrollen bäst om den är konjugerad med samma märkning som testantikroppen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 1,56 till 100 ng/ml
Analyskänslighet 1.56 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 10μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Immunglobulin G, Immunoglobulin G totalt, IgG-totalt
Mål Mus IgG
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter