Läs mer
Invitrogen™ Mus IgG1 obelagd ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 15580877
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Varje
Produktkod. 15580877
Brand: Invitrogen™ 885041076
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ELISA
Mus Immunoglobulin G1 (IgG1) obestruket ELISA Satsen innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-IgG1. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Mouse IgG1 is a subtype of immunoglobulin G antibody that is produced by B cells in response to an antigen. It is the most abundant IgG subtype in the serum and plays a crucial role in the adaptive immune response. Mouse IgG1 is composed of two heavy chains and two light chains, and it is involved in opsonization, complement activation, and antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. It is also involved in the regulation of immune responses, including the activation of T cells and the inhibition of B cell activation. Mouse IgG1 is widely used in research and diagnostic applications, including ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry. It is also used in therapeutic applications, such as immunotherapy and vaccine development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 3,13 till 200 ng/ml
Analyskänslighet 3.13 ng/mL
Innehåll och lagring Capture Antibody Concentrate
Detection Antibody Concentrate
Mouse IgG1 isotype control (standard), lyophilized, 400 ng/mL upon reconstitution
Phosphate Buffered Saline Concentrate (PBS)
Assay Buffer A Concentrate (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
96-well plates included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias IgG1; Igh-4; Ighg1; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G1; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker); ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG1; VH7183IgG1; Igh-4; Ighg1; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G1; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker); ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG1; VH7183;
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 20 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Immunoglobulin G1
Mål Mus IgG1
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter