Läs mer
Invitrogen™ Mus IgG2a obelagd ELISA Utrustning
Produktkod. 15540887
Kvantitet:
10 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 15540887
Brand: Invitrogen™ 885042077
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus-immunoglobulin G2a (IgG2a) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar och reagenser för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-IgG2a. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Mus IgG2a är en undertyp av immunglobulin G-antikropp som produceras av B-celler som svar på ett antigen. Det är den näst vanligaste IgG-subtypen i serumet och spelar en avgörande roll i det adaptiva immunsvaret. Mus IgG2a är sammansatt av två tunga kedjor och två lätta kedjor, och det är involverat i opsonisering, komplementaktivering och antikroppsberoende cellförmedlad cytotoxicitet. Det är också involverat i regleringen av immunsvar, inklusive aktivering av T-celler och hämning av B-cellsaktivering. Mus IgG2a används i stor utsträckning i forskning och diagnostiska tillämpningar, inklusive ELISA Western blotting och immunhistokemi. Det används också i terapeutiska tillämpningar, såsom immunterapi och vaccinutveckling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 3,90 till 250 ng/ml
Analyskänslighet 3.90 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 20 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Immunoglobulin G2a
Mål Mus IgG2a
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter