Läs mer
Invitrogen™ Råtta IgG2a obelagd ELISA Utrustning
Produktkod. p-7203456
Kvantitet:
10 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15500937
Brand: Invitrogen™ 885051088
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ELISA
Råttan IgG2a obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av rått-IgG2a. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Råtta IgG2a är en underklass av immunglobulin som ofta används i forskning och diagnostiska tillämpningar. Det produceras av råttans immunsystem och är känt för sin förmåga att aktivera komplement och mediera antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC). Rått-IgG2a har en molekylvikt på cirka 160 kDa och är sammansatt av två tunga kedjor och två lätta kedjor. Den används ofta som en kontroll- eller referensantikropp i experiment som involverar råttmodeller, och används också ofta i flödescytometri och immunhistokemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 0,39 till 25 ng/ml
Analyskänslighet 0.39 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Råtta
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Råtta IgG2a-protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 10μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Immunoglobulin G2a
Mål Råtta IgG2a
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter