Läs mer
Abnova™ IGH/BCL10 DY Translokation FISH-sond
Produktkod. p-7192979
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16003585
Brand: Abnova™ FT0025.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gentranslokation med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen immunoglobulin tungt locus
Gene Alias IGH,IGHDY1,MGC72071,MGC88774
Gensymbol IGH
Gen-ID (Entrez) 3492;8915
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska