Läs mer
Abnova™ IGH/MALT1 DY Translokation FISH Sond
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Gen | immunoglobulin tungt locus |
| Gene Alias | IGH,IGHDY1,MGC72071,MGC88774 |
| Gensymbol | IGH |
| Gen-ID (Entrez) | 3492;10892 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Kvantitet | 100μ L |
| Form | Vätska |