Läs mer
Abnova™ IGH/MYC DY Translokation FISH Sond
Produktkod. 16033585
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16033585
Brand: Abnova™ FT0026.200uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Märkt FISH-sonder för identifiering av gentranslokation med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
Beskrivning DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Formatera Provrör
För användning med (applikation) FISH-Ce
Gen-ID (Entrez) 3492/4609
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Kvantitet 200μ L
Mål Människa
Form Vätska