Läs mer
Abnova™ IGH/MYC DY Translokation FISH Sond
Produktkod. p-7190326
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16023585
Brand: Abnova™ FT0026.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gentranslokation med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
Beskrivning DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Formatera Provrör
För användning med (applikation) FISH-Ce
Gen-ID (Entrez) 3492/4609
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Kvantitet 100μ L
Mål Människa
Form Vätska