Läs mer
Abnova™ IGH Split FISH-sond
Produktkod. 16043525
Change view
Kvantitet:
100 uL
200 uL
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16043525 100 uL 100µL
16053525 200 uL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16043525 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer FS0069.100uL
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Kvantitet 100 uL
Beskrivning DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
För användning med (applikation) FISH-Ce
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond