Läs mer
Abnova™ IGH Split FISH-sond
Produktkod. p-7190277
Kvantitet:
100 uL
200 uL
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16043525
Brand: Abnova™ FS0069.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Beskrivning DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
För användning med (applikation) FISH-Ce
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Kvantitet 100 uL