missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IgM Antibody (LO-MM-9), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-42328C
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IgM Monoclonal specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
Specifikationer
| Mouse IgM | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| IGHM | |
| The antibody reacts with the Mouse IgM antigen. | |
| 0.2 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| LO-MM-9 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen | |
| Constant region of heavy chain of IgM, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, Hepatitis B virus receptor binding protein, Ig mu chain C region, IGHM, Immunoglobin heavy constant mu, Immunoglobulin heavy constant gamma 3, Immunoglobulin heavy mu chain, immunoglobulin mu, Immunoglobulin mu chain, Imunoglobulin heavy chain, MGC104996, MGC52291, mu, -region CH4 membrane bound domain, VH | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Mouse mu heavy chain of immunoglobulin (determined by immunodot). Avidity on IgM: 7 * 10^8 M-1. No cross reactivity with other species. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering