Läs mer
IgM (H+L) Mouse anti-Rabbit, PerCP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18039105
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18039105 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18039105 Leverantör Bio-Techne Leverantörsnummer NBP268467PCP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
IgM (H+L) Monoclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgM (H+L)
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona NRBM
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Värd art Mouse
Immunogen Rabbit IgM
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rabbit
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1