Läs mer
Novus Biologicals™ IGSF4C/SynCAM4 Overexpression Lysate
Produktkod. 18255682 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18255682
Brand: Novus Biologicals™ NBL108639
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The IGSF4C/SynCAM4 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC213683 and based on accession number NM_145296. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens cell adhesion molecule 4 (CADM4), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only