Beskrivning
IgT Monoclonal specifically detects IgT in Fish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IgT |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | Z55F8*C3 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Western Blot neat, ELISA neat, Immunohistochemistry 1:5 |
| Formulering | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | IgZ, Immunoglobulin IgT |
| Värd art | Mouse |
| Visa mer |