Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ IHC Antigen Retrieval Solution - Högt pH (10X)
Produktkod. 15576276
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15576276 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15576276 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00495658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2455.00 SEK
    1890.65 SEK / 500ml
    Save 564.35 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Designad för användning under steget för värmeinducerad epitopåtervinning (HIER) före immunhistokemi på formalinfixerade paraffininbäddade vävnadssnitt. Användning i kombination med värme har visat sig återställa antigeniciteten hos proteiner som modifierats under formalinfixeringen av vävnad.
  • Levereras som en 10x stamlösning
  • Spädning av denna buffert till 1x med vatten av reagenskvalitet resulterar i en 10 mM Tris, 1 mM EDTA-lösning, pH 9,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp IHC Antigen Retrieval Solution
Kvantitet 500 mL
För användning med (applikation) Immunhistokemi (IHC)
Produktlinje eBioscience
Form Vätska