Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ IHC Antigen Retrieval Solution - Lågt pH (10X)
Produktkod. 15566276
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15566276 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15566276 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00495558
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad för användning under steget för värmeinducerad epitopåtervinning (HIER) före immunhistokemi på formalinfixerade paraffininbäddade vävnadssnitt. Används i kombination med värme har visat sig återställa antigeniciteten hos proteiner som modifierats under formalinfixeringen av vävnad.
  • Levereras som en 10x stamlösning
  • Spädning av denna buffert till 1x med vatten av reagenskvalitet resulterar i en 10 mM natriumcitratlösning, pH 6,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp IHC Antigen Retrieval Solution
Kvantitet 500 mL
För användning med (applikation) Immunhistokemi (IHC)
Produktlinje eBioscience
Form Vätska