Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ IHC/ICC Blocking Buffer - High Protein
Description
- Kan användas både i blockeringssteget och som spädningsmedel för primära och sekundära antikroppar under antikroppsinkubationsstegen
- Kompatibel med organiska färgämneskonjugerade antikroppar såväl som okonjugerade antikroppar som kan användas i två- och trestegsfärgningsprotokoll
- Levereras som en 1X stamlösning
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Blockerande buffert |
| För användning med (applikation) | Immunocytokemi (ICC) |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | eBioscience |
| Kvantitet | 50 ml |