Beskrivning
- Detta kit innehåller alla reagenser, från antigenåtervinning till täckglasmontering, som kräver lite eller ingen spädning eller hantering före användning.
- Applicera helt enkelt reagenserna på ditt provobjektglas enligt protokollet och du är några steg ifrån att få högkvalitativa IHC-data.
Specifikationer
Specifikationer
| Målarter | Människa |
| Provtyp | FFPE-vävnad |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Förpackningsmängd | 50 tester |
| Tillräckligt för | 50 reaktioner |