missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Proteintech IHCeasy FBL färdigt att använda IHC Kit
Handla allt Proteintech Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 tester
Beskrivning
KHC0182 är ett färdigt IHC-kit för färgning av FBL. Satsen innehåller alla reagenser, från antigenåtervinning till täckglasmontering, som kräver liten eller ingen spädning eller hantering före användning. Applicera helt enkelt reagenserna på ditt provobjektglas enligt protokollet och du är några steg ifrån att få högkvalitativa IHC-data.
Specifikationer
Specifikationer
| Klonalitet | Monoklonal |
| Målarter | Människa, Mus, Råtta |
| Kvantitet | 50 tester |
| För användning med (applikation) | Immunhistokemi (IHC) |
| Art | Mus |
| Innehåll och lagring | Alla reagenser förvaras vid 2 °C till 8 °C. Satsen är stabil i 6 månader från mottagandet. |
| Kit Innehåll |
|
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering