Läs mer
Proteintech IHCeasy GLUL färdigt att använda IHC Kit
Produktkod. 17456743 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
50 tester
Produktkod. Förpackningsmängd
17456743 50 tester
1 options
Produktkod. 17456743 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer KHC003750T
 Begränsad artikel
I lager
Ett färdigt IHC-kit för färgning av glutaminsyntetas (GS eller GLUL).
  • Detta kit innehåller alla reagenser, från antigenåtervinning till täckglasmontering, som kräver lite eller ingen spädning eller hantering före användning.
  • Applicera helt enkelt reagenserna på ditt provobjektglas enligt protokollet och du är några steg ifrån att få högkvalitativa IHC-data.
Specifikationer
Målarter Människa, Råtta, Mus
Provtyp FFPE-vävnad
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C
Förpackningsmängd 50 tester
Tillräckligt för 50 reaktioner