Läs mer
Proteintech IHCeasy HuR färdigt att använda IHC Kit
Handla allt Proteintech Produkter
Kvantitet:
50 tester
Beskrivning
KHC0049 är ett färdigt IHC-kit för färgning av HuR. Satsen innehåller alla reagenser, från antigenåtervinning till täckglasmontering, som kräver liten eller ingen spädning eller hantering före användning. Applicera helt enkelt reagenserna på ditt provobjektglas enligt protokollet och du är några steg ifrån att få högkvalitativa IHC-data.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Immunhistokemi-kit |
| Målarter | Människa, Mus, Råtta |
| Kvantitet | 50 tester |
| Form | Blandning |
| Provtyp | FFPE-vävnad |
| Kit Innehåll | 100 mL antigenåtervinningsbuffert, 2 x 100 mL tvättbuffert, 5 mL blockeringsbuffert, 5 mL primär antikropp, 5 mL sekundär antikropp, 0,2 mL kromogenkomponent A, 4 mL kromogenkomponent B, 5 mL signalförstärkare, 5 mL-reagens för media, 5 mL-reagens, manuell montering, 5 mL datablad |